Learn More
2-(Trifluorométhoxy)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 1535-75-7 |
| Formule moléculaire | C7 H6 F3 N O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzenamine','2-(trifluoromethoxy)-, o-Anisidine','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 2-(Trifluoromethyloxy)aniline, 2-Trifluoromethoxyaniline, 2-Trifluoromethoxyphenylamine, o-(Trifluoromethoxy)aniline, o-(Trifluoromethoxy)phenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1OC(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-(trifluorométhoxy)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.12 |
| Poids de la formule | 177.0401 |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?