Learn More
2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435786 100 g 100g
11415786 5 g 5g
11425786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20840.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 94651-33-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94651-33-9
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD00042405
Clé InChI CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
CID PubChem 2777192
Nom IUPAC 2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Densité 1.33
Point d’ébullition 77°C (20 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 100 g
Beilstein 6137162
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 96%