Learn More
2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 96 %, ACROS Organics™
Code produit 10722942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10722942 1 g 1g
10667770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10722942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 433200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 94651-33-9
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD00042405
Clé InChI CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
CID PubChem 2777192
Nom IUPAC 2-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 77°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide