Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Formule moléculaire | C7H6F3NO3S |
| Numéro MDL | MFCD01320751 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)(N)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |