Learn More
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11359719
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11359719 5 g -
11349719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11359719 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21609.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37526-59-3
Formule moléculaire C7H6F3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 241.18
Numéro MDL MFCD01320751
Clé InChI HIFGQHGWMTZMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 2-trifluoromethoxy, unii-3dq25354mb, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonamide, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonamide, acmc-209itm, dsstox_cid_24930, dsstox_rid_80595, dsstox_gsid_44930, ksc222c3t
CID PubChem 2777208
Nom IUPAC 2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
Point de fusion 187°C to 190°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 241.19
Pourcentage de pureté 99%