Learn More
2-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide, TRC
Code produit 30456585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7971585G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide
CAS 37526-59-3
Formule moléculaire C7H6NO3F3S
Quantité 5 g
Synonyme 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 241.19
Poids de la formule 241.002