Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11473474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473474 1 g 1g
11483474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473474 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10707.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103008-51-1
Formule moléculaire C7H4ClF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 260.61
Numéro MDL MFCD00052316
Clé InChI JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
CID PubChem 2777215
Nom IUPAC 2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 29°C to 32°C
Point d’ébullition 75°C to 77°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.4825
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 8482182
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 260.62
Pourcentage de pureté 97%