Learn More
Chlorure de benzyle 2-(trifluorométhoxy), 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Poids de la formule | 210.58 |
| Pourcentage de pureté | 98% |