Learn More
Chlorure de benzyle 2-(trifluorométhoxy), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15464197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464197 10 g 10g
15454197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31603.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116827-40-8
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.56
Numéro MDL MFCD00221456
Clé InChI KSHPWYXAJJCUMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloromethyl-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy benzyl chloride, benzene,1-chloromethyl-2-trifluoromethoxy, acmc-20dw7r, 2-trifluoromethoxybenzyl chloride, 2-trifluoromethyoxy benzyl chloride, 2-chloromethyl phenoxy trifluoromethane
CID PubChem 4656677
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-2-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 210.58
Pourcentage de pureté 98%