Learn More
2-(trifluorométhoxy)-DL-phénylalanine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15435417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435417 1 g 1g
15445417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32667.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1218228-20-6
Formule moléculaire C10H10F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.19
Numéro MDL MFCD07371965
Clé InChI ILPKLBNKYRAICX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid, 2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, jrd, 2-amino-3-2-trifluoromethoxy-phenyl-propionic acid
CID PubChem 24706487
Nom IUPAC acide 2-amino-3-[2-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Point de fusion ∽236°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 249.19
Pourcentage de pureté 97%