Learn More
2-(trifluorométhoxy)phényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit 10285594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10285594 25 g 25g
10119382 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285594 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01674EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175205-33-1
Formule moléculaire C8H4F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 219.18
Numéro MDL MFCD00220860
Clé InChI ZFEJYPIWOGCCFS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777336
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Densité 1.3540g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Synonyme 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Poids de la formule 219.19
Pourcentage de pureté 97%