Learn More
Acide 2-(trifluorométhoxy)téréphtalique (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid |
| CAS | 175278-21-4 |
| Formule moléculaire | C9H5O5F3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1 |
| Nom IUPAC | acide 2-(trifluorométhoxy)téréphtalique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.13 |
| Poids de la formule | 250.0089 |