Learn More
Acide 2-trifluorométhoxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11905871 5 g 5g
11995861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11905871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393810050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 175676-65-0 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175676-65-0
Formule moléculaire C7H6BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD01320763
Clé InChI AIJCNTOYZPKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-trifluormethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 2-trifluormethoxyphenylboronic acid, o-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl boranediol, boronic acid, 2-trifluoromethoxy phenyl
CID PubChem 2777204
Nom IUPAC Acide [2-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 125.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire F3COC6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.