Learn More
2-(trifluorométhyl)-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 12045400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12045400 1 g 1g
12055400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12045400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446560010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 51310-54-4
Formule moléculaire C9H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 185.15
Clé InChI QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl-1h-indole, 2-trifluoromethylindole, 1h-indole, 2-trifluoromethyl, pubchem23796, 2-trifluoromethyl indole
CID PubChem 10932124
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Point de fusion 107°C to 109°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement