Learn More
Chlorhydrate de 2-trifluorométhyl-5,6,7,8-tétrahydroimidazo[1,2 -a] de pyrazine, 97 %, Alfa Aesar™
Code produit 15435165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435165 250 mg 250mg
15458505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435165 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33501.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 911064-58-9
Formule moléculaire C7H9ClF3N3
Poids moléculaire (g/mol) 227.62
Numéro MDL MFCD09999262
Clé InChI WQJNJYFZTOYWPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine hcl, 2-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo-1,2-a pyrazine hydrochloride, 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine 2hcl, c7h8f3n3.clh, 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo 1,2-a pyrazine hcl salt, 2-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 44118283
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=CN2CCNCC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 227.62
Pourcentage de pureté 97%