Learn More
2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 97%, ACROS Organics™
Code produit 12015410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12015410 1 g 1g
12025410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12015410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 131747-42-7
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD02180819
Clé InChI OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
CID PubChem 14761453
Nom IUPAC 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.11
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.