Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10389260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10389260 1 g Flacon en verre 1g
10668824 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10389260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 313100010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 381-98-6
Formule moléculaire C4H2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.05
Numéro MDL MFCD00042424
Clé InChI VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
CID PubChem 587694
Nom IUPAC Acide2-(trifluorométhyl)prop-2-énoïque
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 86°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CF3)CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux