Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430597 25 g 25g
11410597 1 g 1g
11420597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22443.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid is used as an acidic functional monomer for molecular imprinting of nicotine. And also used in the conventional functional monomer methacrylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2(trifluorométhyle)acrylique est utilisé comme monomère fonctionnel acide pour l’impression moléculaire de la nicotine. Également utilisé dans l’acide méthacrylique monomère fonctionnel classique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 381-98-6
Formule moléculaire C4H2F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.05
Numéro MDL MFCD00042424
Clé InChI VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
CID PubChem 587694
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Point de fusion 49°C to 51°C
Point d’éclair 82°C (180°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyle)prop-2-enoate
Poids de la formule 140.06
Pourcentage de pureté 98%