Learn More
2-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10748075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748075 1 g 1g
10245574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00885DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 88-17-5
Formule moléculaire C7H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.127
Numéro MDL MFCD00007718
Clé InChI VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
CID PubChem 6922
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)aniline
% min. CAS 97.0
Densité 1.2960g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire H2NC6H4CF3
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.13
Pourcentage de pureté 97%