Learn More
2-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437367 500 g 500g
11427367 100 g 100g
11447367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15072.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-17-5
Formule moléculaire C7H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.127
Numéro MDL MFCD00007718
Clé InChI VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
CID PubChem 6922
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)aniline
Point de fusion -35°C to -33°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 67°C to 68°C (15 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.48
Quantité 500 g
Numéro UN UN2942
Beilstein 879494
Poids de la formule 161.13
Pourcentage de pureté 98%