Learn More
2-(trifluorométhyl)benzamide, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11438056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438056 25 g 25g
11428056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14103.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 360-64-5
Formule moléculaire C8H6F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.14
Numéro MDL MFCD00014798
Clé InChI QBAYIBZITZBSFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzamide, o-trifluoromethylbenzamide, o-trifluoromethyl benzamide, unii-5u8y7e6aio, 2-trifluoromehtyl benzamide, benzamide, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl-benzamide, 5u8y7e6aio, synquest 4848-3-12
CID PubChem 67759
Nom IUPAC 2-(Trifluorométhyl)benzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzamide
Point de fusion 161°C to 164°C
Quantité 25 g
Beilstein 2616148
Poids de la formule 189.14
Pourcentage de pureté ≥98%