Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11425777
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11425777 25 g 25g
11405777 1 g 1g
11415777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11425777 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24343.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1423-27-4 | C7H6BF3O2 | 189.928 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1423-27-4
Formule moléculaire C7H6BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.928
Numéro MDL MFCD00236059
Clé InChI JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-trifluoromethyl phenyl boranediol, o-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-boronobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolueneboronic acid
CID PubChem 2734387
Nom IUPAC Acide[2-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(F)(F)F)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 25 g
Beilstein 2974465
Poids de la formule 189.93
Pourcentage de pureté 97%