Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458066 100 g 100g
11414140 1 g 1g
11438066 5 g 5g
11448066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11458066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14108.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 776-04-5 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 776-04-5
Formule moléculaire C7H4ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.612
Numéro MDL MFCD00051696
Clé InChI ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethylbenzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, o-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, o-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 136616
Nom IUPAC Chlorure2-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.585
Point d’ébullition 133°C to 135°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.503
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2651854
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 244.62
Pourcentage de pureté 98%