Learn More
2-(trifluorométhyl)benzènethiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10520173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10520173 10 g Flacon en verre ambré 10g
10079541 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10520173 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00684EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13333-97-6
Formule moléculaire C7H5F3S
Poids moléculaire (g/mol) 178.172
Numéro MDL MFCD00068896
Clé InChI XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
CID PubChem 2777889
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)benzénéthiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
% min. CAS 95.0
Densité 1.35g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3C6H4SH
Quantité 10 g
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 95%