Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)benzoïque, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11433117
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433117 100 g 100g
11413117 5 g 5g
11423117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16093.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433-97-6
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD00002476
Clé InChI FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 9899
ChEBI CHEBI:60694
Nom IUPAC Acide2-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 107°C to 110°C
Point d’ébullition 247°C to 254°C
Quantité 100 g
Beilstein 976984
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté ≥98%