Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Acros Organics™
Code produit 15535056 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15535056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15535056 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188451000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Point de fusion 107.0°C to 110.0°C
Point d’ébullition 247.0°C (753.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C8H5F3O2
Formule linéaire CF3C6H4CO2H
Numéro MDL MFCD00002476
Quantité 100 g
Beilstein 09,III,2308
Synonyme 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
Clé InChI FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide2-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
CID PubChem 9899
ChEBI CHEBI:60694
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.