Learn More
Acide 2-(trifluorométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30453395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7906255G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Formule moléculaire C8 H5 F3 O2
Quantité 5 g
Synonyme o-Toluic acid','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, NSC 88326, o-(Trifluoromethyl)benzoic acid, α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide2-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Poids de la formule 190.0242