Learn More
Acide (2-trifluorométhyl-benzoimidazol-1-yl)-acétique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10653425
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10653425 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10653425 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07742DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic acid
CAS 313241-14-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H7F3N2O2
Numéro MDL MFCD00994711
Quantité 1 g
Synonyme 2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl benzimidazolyl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid
Clé InChI GPOYZFXQCCJBTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CC(=O)O)C(F)(F)F
Nom IUPAC acide 2-[2-(trifluorométhyl)benzimidazol-1-yl]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 244.173
CID PubChem 675083
Poids de la formule 244.17
Pourcentage de pureté 97%