Learn More
2-(Trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487137 10 g -
11404140 5 g 5g
11497137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14951.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 447-60-9 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 447-60-9
Formule moléculaire C8H4F3N
Poids moléculaire (g/mol) 171.122
Numéro MDL MFCD00001791
Clé InChI SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzonitrile, o-trifluoromethylbenzonitrile, 2-cyanobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile, a,a,a-trifluoro-o-tolunitrile, 2-trifluoromethyl-benzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-toluonitrile, benzonitrile, trifluoromethyl, benzonitrile, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 67972
Nom IUPAC 2-(Trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.294
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.4632
Quantité 10 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 2048152
Poids de la formule 171.12
Pourcentage de pureté 97%