Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11413214
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413214 5 g -
11423214 25 g -
11433214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413214 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10564.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-94-7
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.56
Numéro MDL MFCD00000667
Clé InChI MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
CID PubChem 67561
Nom IUPAC Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Point de fusion -22°C
Densité 1.414
Point d’ébullition 89°C to 90°C (16 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.479
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 881040
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 98%