Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10241433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10241433 1 g Flacon en verre 1g
10676291 5 g Flacon en verre 5g
10340944 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10241433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 312-94-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-94-7
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 208.56
Numéro MDL MFCD00000667
Clé InChI MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
CID PubChem 67561
Nom IUPAC Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -22°C
Couleur Rose ou jaune
Densité 1.4100g/mL
Point d’ébullition 84°C to 85°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4COCl
Indice de réfraction 1.4780 to 1.481
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.41
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 208.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide