Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle, TRC
Code produit 30453682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453682 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453682 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79113510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
CAS 312-94-7
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Quantité 10 g
Synonyme alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle
Poids moléculaire (g/mol) 208.56
Poids de la formule 207.9903