Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 312-94-7 |
| Formule moléculaire | C8H4ClF3O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.56 |
| Poids de la formule | 207.9903 |