Learn More
Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzyle, +98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride |
| Densité | 1.337 |
| Point d’ébullition | 67°C to 68°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 70°C (158°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.47 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 389380 |
| Poids de la formule | 194.59 |
| Afficher plus |