Learn More
2-(trifluorométhyl)benzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636681 10 g Flacon en verre 10g
10402845 1 g Flacon en verre 1g
10343113 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312950100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3048-01-9 | C8H8F3N | 175.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3048-01-9
Formule moléculaire C8H8F3N
Poids moléculaire (g/mol) 175.16
Numéro MDL MFCD00010297
Clé InChI ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
CID PubChem 76447
Nom IUPAC [2-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2490g/mL
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.4700 to 1.472
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.249
Poids de la formule 175.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide