Learn More
2-(trifluorométhyl)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456237 250 mg 250mg
15446237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33423.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56734-74-8 | C7H9F3O | 166.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56734-74-8
Formule moléculaire C7H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Numéro MDL MFCD00102125
Clé InChI RZSQHJQIBOWYSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl cyclohexanone, 2-trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, trifluoromethylcyclohexanone, 2-trifluoromethyl-cyclohexan-1-one
CID PubChem 2777488
Nom IUPAC 2-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one
SMILES FC(F)(F)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Point d’ébullition 71°C to 73°C (12 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1224
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 97%