Learn More
2-(trifluorométhyle)Oxazolo[4,5-b]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458586 250 mg 250mg
15440909 1 g 1g
15450909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63931.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 894406-63-4
Formule moléculaire C7H3F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.109
Clé InChI MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 29919200
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
SMILES C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine
Quantité 250 mg
Synonyme 2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
Poids de la formule 188.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide