Learn More
2-(Trifluorométhyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11399599
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11399599 1 g 1g
11402347 5 g 5g
11412347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11399599 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14231.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 444-30-4 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 444-30-4
Formule moléculaire C7H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 162.111
Numéro MDL MFCD00002222
Clé InChI ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenol, 2-hydroxybenzotrifluoride, o-trifluoromethylphenol, o-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-cresol, phenol, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethoxy phenol, a,a,a-trifluoro-o-cresol, 2-hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CID PubChem 67958
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 45°C to 46°C
Point d’ébullition 147°C to 148°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1867917
Poids de la formule 162.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Trifluoromethyl)phenol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-o-cresol