Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, 98 %
Code produit 11469956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469956 5 g 5g
11479956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20919.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-30-8
Formule moléculaire C13H8F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 267.269
Numéro MDL MFCD00005018
Clé InChI RKGYJVASTMCSHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenothiazine, 2-trifluoromethyl-10h-phenothiazine, trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethylphenothiazine, 2-trifluoromethyl-phenothiazine, 10h-phenothiazine, 2-trifluoromethyl, phenothiazine, 2-trifluoromethyl, 2-triflouomethyl phenothiazine, acmc-209rf8, 4-27-00-01352 beilstein handbook reference
CID PubChem 7082
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyle)-10H-phénothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=C(S2)C=CC(=C3)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Point de fusion 188°C to 190°C
Quantité 5 g
Beilstein 226580
Poids de la formule 267.27
Pourcentage de pureté 98%