Learn More
2-(Trifluorométhyl)phénothiazine, TRC
Code produit 30453380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453380 1 g 1g
30449715 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30453380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7913701G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-30-8
Formule moléculaire C13H8F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 267.27
Synonyme 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, NSC 50438
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)-10H-phénothiazine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(N2)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H8F3NS/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)18-12/h1-7,17H
Poids de la formule 267.033