Learn More
2-(trifluorométhyl)isocyanate de phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397586 25 g 25g
11377586 1 g 1g
11387586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11156.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2285-12-3 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(trifluorométhyl)phényl Isocyanate est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2285-12-3
Formule moléculaire C8H4F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 187.12
Numéro MDL MFCD00002008
Clé InChI GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isocyanate, o-trifluoromethylphenylisocyanate, isocyanic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl ester, o-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-trifluoromethyl benzenisocyanate, isocyanic acid, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-o-tolyl ester
CID PubChem 16794
Nom IUPAC 1-isocyanato-2(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densité 1.238
Point d’ébullition 74°C to 75°C (40 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4755
Quantité 25 g
Numéro UN UN2285
Beilstein 977056
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 187.12
Pourcentage de pureté 97%