Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| Densité | 1.346 |
| Point d’ébullition | 216°C |
| Point d’éclair | 105°C (221°F) |
| Odeur | Pungent |
| Indice de réfraction | 1.566 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2922 |
| Beilstein | 2693552 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |