Learn More
2-(trifluorométhyl)phényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit 11306346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306346 10 g 10g
10505265 5 g 5g
10397394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11306346 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01593EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1743-86-8
Formule moléculaire C8H4F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 203.182
Clé InChI FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
CID PubChem 737162
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densité 1.346g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4NCS
Quantité 10 g
Poids de la formule 203.19
Pourcentage de pureté 97%