Learn More
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol |
| CAS | 346-06-5 |
| Formule moléculaire | C8H7F3O |
| Numéro MDL | MFCD00004621 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | OCC1=C(C=CC=C1)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |