Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| CAS | 3038-48-0 |
| Formule moléculaire | C9H7F3O2 |
| Numéro MDL | MFCD00004327 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |