Learn More
2-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11460867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460867 5 g 5g
11450867 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23267.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3038-47-9
Formule moléculaire C9H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 185.15
Numéro MDL MFCD00001903
Clé InChI QXDCZSJGEUSERL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-trifluoromethyl benzyl cyanide, o-trifluoromethylbenzyl cyanide, 2-trifluoromethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethylphenylacetonitrile, 2-trifluoromethyl phenyl acetonitrile
CID PubChem 76435
Nom IUPAC 2-[2-(Trifluorométhyl)phényl]acétonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Point de fusion 28°C to 32°C
Point d’ébullition 92°C (11 mmHg)
Point d’éclair 89°C (192°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 910055
Poids de la formule 185.15
Pourcentage de pureté 97%