Learn More
2-(trifluorométhyl)phénylglyoxal hydraté, 98 %, base sèche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329156 250 mg 250mg
11309156 1 g 1g
11319156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20280.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 745783-91-9 | C9H5F3O2 | 202.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 745783-91-9
Formule moléculaire C9H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.13
Numéro MDL MFCD08533288
Clé InChI HBOSPPHIPGYHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde hydrate, 2-oxo-2-2-trifluoromethyl phenyl ethanal, oxamethane, benzeneacetaldehyde, a-oxo-2-trifluoromethyl-,hydrate 1:1
CID PubChem 2783281
Nom IUPAC 2-Oxo-[-(trifluorométhyl)phényl]acétaldéhyde2-[2-(trifluorométhyl)phényl]acétaldéhyde ; hydrate
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Point de fusion 36°C to 43°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 202.13 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%