Learn More
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is used as an intermediate in organic syntheses. It is also ued as a fine chemical intermediate, GC derivatizing agent, coupling reagent and N- protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 2-(trifluorométhyl)phénylhydrazine est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques. Il est également considéré comme un intermédiaire chimique fin, un agent de dérivation en GC, un réactif de couplage et un agent de protection N-.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| Point de fusion | 57°C to 63°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 641592 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 176.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |