Learn More
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499120 5 g 5g
11489120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14781.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 365-34-4 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is used as an intermediate in organic syntheses. It is also ued as a fine chemical intermediate, GC derivatizing agent, coupling reagent and N- protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-(trifluorométhyl)phénylhydrazine est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques. Il est également considéré comme un intermédiaire chimique fin, un agent de dérivation en GC, un réactif de couplage et un agent de protection N-.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 365-34-4
Formule moléculaire C7H7F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.142
Numéro MDL MFCD00052687
Clé InChI JSWQDLBFVSTSIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl phenylhydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-trifluoromethylphenylhydrazine, 1-2-trifluoromethyl phenyl hydrazine, m-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 2-trifluoromethyl phenyl, buttpark 44\57-17, 2-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
CID PubChem 520800
Nom IUPAC [2-(trifluorométhyl)phényl]hydrazine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Point de fusion 57°C to 63°C
Quantité 5 g
Beilstein 641592
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 97%