Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride |
| CAS | 3107-34-4 |
| Formule moléculaire | C7H8ClF3N2 |
| Numéro MDL | MFCD00102619 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | NNC1=CC=CC=C1C(F)(F)F.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.60 |
| Pourcentage de pureté | 98% |